Learn More
New Brunswick Scientific™ Innova™ 42 Incubator Shakers
Código de producto. 11330025
Click to view available options
Órbita:
1,9 cm
2,5 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 11330025
Marca: New Brunswick Scientific™ M13350002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Utilizar estos agitadores con incubadora versátiles para una variedad de aplicaciones. Los agitadores con incubadora Innova™ 42 New Brunswick Scientific™ proporcionan una comodidad excepcional que le permite agitar de forma simultánea e incubar de forma estática cultivos en las mismas condiciones.
  • Agitador con incubadora apilable o de sobremesa con refrigeración opcional
  • Usar sobre o debajo de la mesa, o en apilado doble para ahorrar espacio
  • Hay disponibles un cajón de cultivo opcional, un distribuidor de gases, una alarma remota y un monitor de humedad
  • El accionamiento de contrapeso excéntrico triple de hierro fundido proporciona años de funcionamiento fiable
  • Los controles programables de Innova cambian automáticamente la temperatura, la velocidad y las luces germicidas ultravioleta y fotosintéticas opcionales a intervalos de tiempo
  • La gran ventana de visualización y la luz interna proporcionan una visualización sencilla de las muestras sin necesidad de abrir la puerta
  • El depósito de agua integrado humidifica la cámara para reducir la evaporación de las muestras, al tiempo que protege la unidad de los derrames e incluye un drenaje para facilitar la limpieza
  • Las plataformas accesorias versátiles (se venden por separado) alojan matraces de hasta 4 l, así como gradillas de tubos de ensayo y soportes para microplacas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 1,9 cm
Intervalo de velocidad De 25 a 400 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Admite 4 L
Tipo de producto Incubador Agitador
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 75,4 cm
Altura (métrico) 131 cm
Anchura (métrico) 62 cm
Modelo Innova 42
Intervalo del temporizador De 0,01 a 99:59 h