Learn More
Eppendorf™ Agitador incubador Innova™ 40R
Código de producto. p-8009224
Change view
Click to view available options
Órbita:
1,9 cm
2,5 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
Código de producto. Órbita unitSize
12528886 2,5 cm 1 PCS
12518886 1,9 cm 1 PCS
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 12528886
Marca: Eppendorf™ M12990096
Solo quedan null
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Utilice estos agitadores de incubadora versátiles para soportar aplicaciones de alta velocidad y cargas de trabajo pesadas. Los agitadores con incubadora Innova™ 40R New Brunswick Scientific™ ofrecen muy amplias capacidades de temperatura para cultivar una gran variedad de organismos en matraces de hasta 3 litros.
  • El funcionamiento silencioso proporciona un entorno de trabajo más favorable
  • La unidad con contraequilibrado excéntrico triple en carcasa de hierro fundido proporciona un funcionamiento sin vibraciones ni problemas durante años
  • El modelo compacto de sobremesa – se adapta fácilmente a la mesa y a las mesas Matraces de hasta 3l.
  • La cubierta transparente permite ver fácilmente las culturas y los ascensores fácil acceso a todas las muestras
  • Plataforma de accesorios versátil (se vende por separado) Admite matraces de hasta 3l, así como tubos de ensayo Gradillas y soportes para microplacas
  • Certificado Cumple las normas de UL, CSA y CE
Spezifikation
Órbita 2,5 cm
Intervalo de velocidad De 25 a 500 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Admite 3 L
Tipo de producto Incubador Agitador
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 76,2 cm
Altura (métrico) 101,6 cm
Anchura (métrico) 55,9 cm
Modelo Innova 40R
Intervalo del temporizador De 0,01 a 99:59 h
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.