Learn More
Eppendorf™ Agitador incubador Innova™ 40R
Código de producto. 12518886
Change view
Click to view available options
Órbita:
1,9 cm
2,5 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Órbita unitSize
12518886 1,9 cm 1 PCS
12528886 2,5 cm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 12518886 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor M12990086
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Utilice estos agitadores de incubadora versátiles para soportar aplicaciones de alta velocidad y cargas de trabajo pesadas. Los agitadores con incubadora Innova™ 40R New Brunswick Scientific™ ofrecen muy amplias capacidades de temperatura para cultivar una gran variedad de organismos en matraces de hasta 3 litros.
  • El funcionamiento silencioso proporciona un entorno de trabajo más favorable
  • La unidad con contraequilibrado excéntrico triple en carcasa de hierro fundido proporciona un funcionamiento sin vibraciones ni problemas durante años
  • El modelo compacto de sobremesa – se adapta fácilmente a la mesa y a las mesas Matraces de hasta 3l.
  • La cubierta transparente permite ver fácilmente las culturas y los ascensores fácil acceso a todas las muestras
  • Plataforma de accesorios versátil (se vende por separado) Admite matraces de hasta 3l, así como tubos de ensayo Gradillas y soportes para microplacas
  • Certificado Cumple las normas de UL, CSA y CE
Especificaciones
Órbita 1,9 cm
Intervalo de velocidad De 25 a 500 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Admite 3 L
Tipo de producto Incubador Agitador
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 76,2 cm
Altura (métrico) 101,6 cm
Anchura (métrico) 55,9 cm
Modelo Innova 40R
Intervalo del temporizador De 0,01 a 99:59 h