Learn More
Mettler Toledo™ Electrolito para electrodo sensible a gases de dióxido de carbono
Tienda Mettler Toledo ProductosDescripción
- Cantidad, 50 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| Descripción | Electrolito para dióxido de carbono (CO2), 25 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodo sensible a gases de dióxido de carbono |
| Tipo | Electrolito |
| Tipo de solución de llenado | Electrolito |
| Envase | 25 ml |
| Cantidad | 50 ml |