Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH de superficie InLab™
Código de producto. p-9397003 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
Clavija múltiple
S7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector unitSize
10049102 S7 cada uno
15539611 Clavija múltiple cada uno
2 options
Código de producto. 10049102
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343157
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un electrodo de pH con membrana de plástico plana y resistente para medir muestras con superficies planas.
  • Para su uso con los medidores SevenExcellence y SevenCompact de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
  • Los electrodos Intelligent Sensor Management (ISM, gestión de sensor inteligente) capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado.
  • Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
  • Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
  • Placas de agar
  • Muestras de tamaño de gota
  • Papel
  • Cutáneos
  • Cuero
  • Sólidos suspendidos
  • Textiles e impresiones
Accesorios y cuidado
  • Junta tórica de cerámica
  • Membrana de polisulfona
  • Rellenable con 3 M KCI (51350072): Mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
  • Almacenar en 3 M KCl (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
  • Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector S7
Junta Cerámica
Material Polisulfona
Intervalo de pH De 1 a 11
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 50 °C
Tipo Electrodo combinado
Tipo de solución de llenado AgCl saturado
Para utilizar con (aplicación) Para la medición de muestras de piel, cuero, papel y agar
Para utilizar con (equipo) De S7 a BNC (30281915)
Incluye Membrana plana
Referencia interna Ag/AgCl
Membrana Vidrio LoT
Modelo Superficie InLab™
Tiempo de respuesta < 20 s
Requisitos de almacenamiento 3mol KCl
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32° a 122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Longitud (imperial) 4,33 in
Longitud (métrico) 110 mm
Diámetro (imperial) 0,47 in
Diámetro (métrico) 12 mm