Descripción
- Extraíbles
- Reutilizables
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | S7-ninguno |
| Para utilizar con (equipo) | Sensores Mettler Toledo InLab |
| Para utilizar con (aplicación) | Para conectar sensores Mettler Toledo InLab a cualquier medidor |
| Longitud del cable (imperial) | 16,4 ft |
| Longitud del cable (métrico) | 5,0 m |