Learn More
Mettler Toledo™ Cables de sensor InLab™: Conexión S7
Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Tipos de conector:
S7-BNC
S7-BNC, resistente al agua IP67
S7-DIN 19262
S7-Lemo 00
S7-ninguno
Longitud del cable (métrico):
1,2 m
10 m
3,0 m
5,0 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Extraíbles
- Reutilizables
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | S7-Lemo 00 |
| Para utilizar con (equipo) | Sensores Mettler Toledo InLab |
| Para utilizar con (aplicación) | Para conectar sensores Mettler Toledo InLab a cualquier medidor |
| Longitud del cable (imperial) | 4 pies |
| Longitud del cable (métrico) | 1,2 m |