Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH InLab™ Science
Código de producto. 10522225 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
Clavija múltiple
S7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector unitSize
10522225 S7 cada uno
11364213 Clavija múltiple cada uno
2 options
Código de producto. 10522225
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Electrodo de pH con un cuerpo de vidrio especial resistente a muestras corrosivas u orgánicas, ideal para altas temperaturas y medios biológicos. El alto flujo de salida de electrolitos evita que los contaminantes entren y obstruyan la junta, lo que interferiría con la lectura.
  • Para su uso con los medidores SevenExcellence y SevenCompact de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
  • Los electrodos Intelligent Sensor Management (ISM, gestión de sensor inteligente) capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado.
  • Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
  • Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicación destacada
  • Agua residual
  • Tampón TRIS
  • Muestras microbiológicas
  • Soluciones de fermentación de levaduras
  • Soluciones de almidón
  • Disolventes orgánicos
  • Laboratorio general
Accesorios y cuidado
  • Junta de manguito móvil
  • Rellenable con 3 M KCI (51350072): mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
  • Almacenar en 3 M KCl (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
  • Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector S7
Junta Funda de vidrio móvil
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 12
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo combinado
Tipo de solución de llenado 3 mol/l KCl
Para utilizar con (aplicación) Pulpas y emulsiones
Para utilizar con (equipo) De S7 a BNC (30281915)
Referencia interna ARGENTHAL con trampa Ag+
Membrana Vidrio A41
Modelo InLab™ Science
Tiempo de respuesta < 20 s
Requisitos de almacenamiento 3mol KCl
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Longitud (imperial) 4,7 in
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro (imperial) 0,47 in
Diámetro (métrico) 12 mm