Descripción
- Para su uso con medidores SevenExcellence, SevenCompact y portátiles de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
- Los electrodos Intelligent Sensor Management (ISM, gestión de sensor inteligente) capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado.
- Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
- Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
- Tratamiento de agua potable
- Soluciones altamente salinas o agua de mar
- Muestras microbiológicas
- Ácidos y bases corrosivos
- Laboratorio en general
- Productos químicos
- Valores de pH altos
- Compatibilidad con TRIS
Accesorios y cuidado
- Rellenable con 3 M KCI (51350072): mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
- Punta: Abra la boca de llenado durante la medición y rellene también la solución de electrolitos
- Unión de cerámica.
- Almacenar en 3 M KCl m (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
- Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
Información de órdenes
Cable no incluido; se vende por separado.
Recommended Storage
InLab storage solution
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Electrodo de pH InLab Routine Go-ISM |
| Tipos de conector | BNC IP67 |
| Junta | Cerámica |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Tipo | Electrodo combinado, sonda de temperatura integrada, tecnología Intelligent Sensor Management (ISM, gestión de sensor inteligente) |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones móviles |
| Para utilizar con (equipo) | Cable fijo al sensor |
| Incluye | Sonda de temperatura ISM |
| Mostrar más |