Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH InLab™ Power
Código de producto. p-3639388 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Tipos de conector:
Clavija múltiple
S7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10192003
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un electrodo de pH de vidrio con un sensor de temperatura integrado que incorpora el sistema de referencia SteadyForce™, que se presuriza para evitar que la junta se obstruya.
  • Para su uso con los medidores SevenExcellence y SevenCompact de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
  • Los electrodos Intelligent Sensor Management (ISM, gestión de sensor inteligente) capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado.
  • Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
  • Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
  • Ácidos y bases corrosivos
  • Muestras ricas en proteínas
  • Productos lácteos
  • Valores de pH altos
  • Alta temperatura
  • Muestras de obstrucción de juntas
  • Dispersiones poliméricas
  • Compatibilidad con TRIS
Accesorios y cuidado
  • No rellenable: no se requieren electrolitos adicionales
  • Almacenar en 3 M KCl m (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
  • Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Electrodo de pH InLab Power
Tipos de conector S7
Junta Cerámica
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 12
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 130 °C
Tipo Electrodo combinado
Tipo de solución de llenado Gel de DPA
Para utilizar con (aplicación) Altas temperaturas y medios biológicos
Para utilizar con (equipo) De S7 a BNC (30281915)
Referencia interna SteadyForce
Membrana Vidrio A41
Modelo InLab™ Power
Requisitos de almacenamiento 3 mol/l KCl
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Longitud (imperial) 4,7 in
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro (imperial) 0,47 in
Diámetro (métrico) 12 mm