Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH InLab ™ Expert
Código de producto. 10594925 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC/RCA IP67, RCA IP67
BNC/RCA, RCA
Clavija múltiple
DIN 19262, conector de tipo banana de 4 mm, 4 mm Banana Plug
S7
Incluye:
Sonda de temperatura
Sonda de temperatura (NTC30)
Sonda de temperatura ISM
Sonda de temperatura Pt1000
Sólo electrodo
Longitud del cable (métrico):
1,2 m
1,8 m
10 m
2 m
2 m
Sin cable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Incluye Longitud del cable (métrico) unitSize
10594925 BNC/RCA IP67, RCA IP67 Sonda de temperatura ISM 10 m cada uno
10454353 Clavija múltiple Sonda de temperatura (NTC30) Sin cable cada uno
10009552 S7 Sólo electrodo Sin cable cada uno
10610904 DIN 19262, conector de tipo banana de 4 mm, 4 mm Banana Plug Sonda de temperatura Pt1000 1,2 m cada uno
10040073 BNC/RCA, RCA Sonda de temperatura ISM 2 m cada uno
10454543 Clavija múltiple Sonda de temperatura Pt1000 Sin cable cada uno
10660324 BNC/RCA, RCA Sonda de temperatura 1,2 m cada uno
10447144 BNC/RCA IP67, RCA IP67 Sonda de temperatura 2 m cada uno
10431435 BNC/RCA IP67, RCA IP67 Sonda de temperatura ISM 1,8 m cada uno
11394203 BNC/RCA, RCA Sonda de temperatura ISM 1,2 m cada uno
10 options
Código de producto. 10594925
Marca: METTLER TOLEDO™ 51344104
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para muestras críticas como suspensiones o muestras de composición desconocida. Los electrodos combinados de pH/ATC y pH Mettler Toledo serie Expert con unión abierta ponen el electrodo de referencia en contacto directo con el medio medido, lo que elimina la posibilidad de contaminación u obstrucción.
Ideales para muestras críticas como suspensiones o muestras de composición desconocida. Los electrodos combinados de pH/ATC y pH Mettler Toledo serie Expert con unión abierta ponen el electrodo de referencia en contacto directo con el medio medido, lo que elimina la posibilidad de contaminación u obstrucción.
  • Para su uso con medidores SevenExcellence, SevenCompact y portátiles de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
  • Cuenta con un eje de plástico PEEK para entornos difíciles y no requiere mantenimiento
  • Los electrodos Intelligent Sensor Management (ISM, gestión de sensor inteligente) capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado.
  • Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
  • Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
  • Laboratorio en general
  • Bebidas
  • agua residual
  • Sólidos suspendidos
  • Medioambiente
  • Compatibilidad con TRIS
Accesorios y cuidado
  • Junta abierta y no rellenable: no se requieren electrolitos adicionales
  • Almacenar en 3 M KCl m (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
  • Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector BNC/RCA IP67, RCA IP67
Junta Abierto
Material PEEK
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo combinado, sonda de temperatura integrada, tecnología Intelligent Sensor Management (ISM, gestión de sensor inteligente)
Tipo de solución de llenado Polímero Xerolyt
Para utilizar con (aplicación) En entornos difíciles, como en zonas exteriores cercanas al procesador
Para utilizar con (equipo) Cable fijo al sensor
Incluye Sonda de temperatura ISM
Referencia interna ARGENTHAL
Membrana U Glass
Modelo InLab™ Expert Go-ISM (10 m)
Sonda NTC 30 kilohmios
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Longitud (imperial) 4,72 in
Longitud del cable (imperial) 32,8 ft
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cable (métrico) 10 m
Diámetro (imperial) 0,47 in
Diámetro (métrico) 12 mm