Especificaciones
| Constante de celda | 0,105 cm-1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para numerosos tipos de muestras diferentes |
| Tipo | Sonda de conductividad |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Material | Epoxi y grafito |
| Incluye | Eje de plástico sólido |
| Modelo | InLab 742 |