Learn More
Brady™ Etiquetas de rollo continuo de polipropileno para inyección de tinta
Código de producto. p-7224582
Click to view available options
Anchura (métrico):
57 mm
102 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17545146
Marca: Brady™ 153652
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este material de polipropileno es ideal para aplicaciones de códigos de barras e identificación a todo color en las que se requiere resistencia al nitrógeno líquido, condiciones de autoclave y productos químicos agresivos.
  • El polipropileno blanco mate con adhesivo acrílico es imprimible por inyección de tinta
  • Perfecto para la identificación en laboratorio donde las etiquetas pueden entrar en contacto con productos químicos agresivos
  • Diseñado para impresoras de inyección de tinta en rollo
  • Temperatura de servicio de -80 a 70 °C
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad 2011/65/EU y 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico permanente, Permanent
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Continua
Material Polipropileno (B-7425J)
Print Technology Inyección de tinta
Tipo de producto Etiquetas
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de códigos de barras, etiquetado a temperaturas bajas y en laboratorio, identificación general
Para utilizar con (equipo) Impresoras de inyección de tinta J2000 y J4000
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
N.° por paquete 1 Tape/Bag
Intervalo de temperatura (imperial) -112°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to +70°C
Grosor (imperial) 0.005 in.
Grosor (métrico) 0,13 mm
Dimensions (LxW) 15.24 m x 57.15 mm
Longitud (imperial) 0,6 in
Longitud (métrico) 15 mm
Anchura (imperial) 2,2 in
Anchura (métrico) 57 mm
Alternate Part Number JPC-2250-7425J