Learn More
Brady™ Etiquetas de rollo continuo de polipropileno para inyección de tinta
Click to view available options
Anchura (métrico):
57 mm
102 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El polipropileno blanco mate con adhesivo acrílico es imprimible por inyección de tinta
- Perfecto para la identificación en laboratorio donde las etiquetas pueden entrar en contacto con productos químicos agresivos
- Diseñado para impresoras de inyección de tinta en rollo
- Temperatura de servicio de -80 a 70 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | 2011/65/EU y 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente, Permanent |
| Acabado | Mate |
| Formato | Continua |
| Print Technology | Inyección de tinta |
| Tipo de producto | Etiquetas |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de códigos de barras, etiquetado a temperaturas bajas y en laboratorio, identificación general |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras de inyección de tinta J2000 y J4000 |
| Mostrar más |