Learn More
Miele Professional Tobera inyectora
Código de producto. 30130345 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
:
Accesorio
Código de producto.
30130345 Accesorio
1 options
Código de producto. 30130345
Marca: Miele Professional 11116130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
A 845/2 Tobera inyectora con base de plástico, diámetro de tobera 2,5, longitud 125 mm, 10 unidades
  • Apto para carros y cestos inyectores, atornillable
  • Componente del sistema EasyLoad
  • Unidad de empaquetado con 10 toberas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Injector Nozzle
Incluye Plastic Supports
Fondo (métrico) 55 mm
Altura (métrico) 125 mm
Longitud (métrico) 60 mm