Learn More
Miele Professional™ Boquilla del inyector
Código de producto. 10201622 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
:
Tipo de producto: ID 200
Código de producto.
10201622 Tipo de producto: ID 200
1 options
Código de producto. 10201622
Marca: Miele Professional™ 3810380
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Boquillas del inyector ID 200 con soportes de plástico, Ø 6, longitud de 200 mm
  • Adecuado para unidades de inyección móviles estándar y cestas de inyectores
  • Adecuado para medir matraces y tubos de ensayo, por ejemplo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Boquilla del inyector
Material Acero inoxidable, plástico
Color Acero inoxidable, negro
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras, laboratorio
Fondo (métrico) 200 mm
Diámetro (métrico) 6 mm