Learn More
Thermo Scientific™ Revestimientos para GC LinerGOLD™
Utilice los revestimientos de GC LinerGOLD de referencia para lograr exactitud, sensibilidad y precisión constantes en el análisis de cromatografía de gases (GC).
Marca: Thermo Scientific™ 45312145-UI
373.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice el estándar de referencia en cuanto a rendimiento y uniformidad de los revestimientos para GC. Los revestimientos de GC Thermo Scientific™ LinerGOLD™ proporcionan una mayor inercia, lo que aumenta la exactitud, la sensibilidad y la precisión en el análisis de cromatografía de gases (GC). Estos revestimientos de orificios de inyección suministran:
- Mayor precisión y sensibilidad en el análisis, lo que evita la pérdida de compuestos sensibles durante el análisis
- Menores límites de detección al analizar compuestos activos y sensibles
- Excelente reproducibilidad que proporciona confianza en los resultados a través de los revestimientos
- Alto nivel de rendimiento constante a lo largo del tiempo
Use the gold standard in GC liner performance and consistency. LinerGOLD GC Liners provide enhanced inertness, leading to increased accuracy, sensitivity, and precision in your gas chromatography (GC) analysis. These injection port liners deliver:
- Increased accuracy and sensitivity in analysis, preventing the loss of sensitive compounds in analysis
- Lower detection limits when analyzing active and sensitive compounds
- Excellent reproducibility gives confidence in your results from liner to liner
- Consistently high level of performance time after time
Especificaciones
LinerGOLD PTV Liner, Tenax TA, 2 x 2.75 x 120 mm, 1/Pk | |
1 | |
None | |
2 mm | |
PTV-injection ports |
Volitile Organic compounds, applications for adsorbation of air pollutants | |
120 mm | |
Tenax | |
2.75 mm | |
Silicone |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.