Learn More
Thermo Scientific™ Revestimientos para GC LinerGOLD™
Código de producto. 15548813 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,75 mm
1 mm
2 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
Enfermedad
Longitud (métrico):
105 mm
105 mm
120 mm
120 mm
78,5 mm
78,5 mm
Mezcla
Cantidad:
1
2
5
25
Product Type:
FocusLiner con división
FocusLiner sin división
Pack de revestimiento mixto
Paquete de muestras con revestimiento mixto dividido/sin división
Revestimiento Silcosteel de PTV
Revestimiento de PTV con deflector
Revestimiento de PTV, Tenax TA
Revestimiento de PTV, deflectores concéntricos
Revestimiento de PTV, tres deflectores
Revestimiento de ciclo de junta cónica doble
Revestimiento de entrada dividido/sin división
Revestimiento de precisión
Revestimiento de precisión sin división
Revestimiento del deflector de PTV (Siltek)
Revestimiento dividido/sin división
Revestimiento dividido/sin división Mini-Lam
Revestimiento recto PTV
Revestimiento recto de PTV (desactivado)
Revestimiento recto directo
Revestimiento recto dividido
Revestimiento recto dividido/sin división
Revestimiento recto sin división
Revestimiento recto sin división (Siltek)
Revestimiento sin división
Revestimiento sin división con doble junta cónica
Revestimiento sin división con junta cónica individual
Revestimiento sin división, junta cónica doble
Revestimiento sin división, junta cónica individual
Septum de PTV
Septum de PTV con capa sinterizada
Septum de PTV con tres deflectores
Septum de metal de PTV Siltek
Septum recto dividido
Tamaño de la unidad:
25 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 25
paquete de 5
Código de producto. 15548813
Marca: Thermo Scientific™ 453TH002UI
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los revestimientos de GC LinerGOLD de referencia para lograr exactitud, sensibilidad y precisión constantes en el análisis de cromatografía de gases (GC).
Utilice el estándar de referencia en cuanto a rendimiento y uniformidad de los revestimientos para GC. Los revestimientos de GC Thermo Scientific™ LinerGOLD™ proporcionan una mayor inercia, lo que aumenta la exactitud, la sensibilidad y la precisión en el análisis de cromatografía de gases (GC). Estos revestimientos de orificios de inyección suministran:
  • Mayor precisión y sensibilidad en el análisis, lo que evita la pérdida de compuestos sensibles durante el análisis
  • Menores límites de detección al analizar compuestos activos y sensibles
  • Excelente reproducibilidad que proporciona confianza en los resultados a través de los revestimientos
  • Alto nivel de rendimiento constante a lo largo del tiempo
Los revestimientos de GC LinerGOLD se han fabricado y probado para que pueda confiar en cada revestimiento instalado en su sistema GC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cantidad 5
Longitud (métrico) Mezcla
Material de embalaje Mezcla
Product Type Pack de revestimiento mixto
Diámetro interior (métrico) Enfermedad
Para utilizar con (equipo) TRACE 1300 Series SSL Instruments
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.