Learn More
- Home
- Products
- Consumibles de cromatografía
- Revestimientos para orificios de inyección de cromatografía
- Thermo Scientific™ Revestimientos para GC LinerGOLD™
Thermo Scientific™ Revestimientos para GC LinerGOLD™
Código de producto. 10489614 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Product Type | unitSize | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10489614 | 5 mm | 105 mm | FocusLiner sin división | paquete de 25 | - |
| 10299954 | 2 mm | 120 mm | Septum de metal de PTV Siltek | paquete de 2 | 2 |
| 10428854 | 1 mm | 120 mm | Septum de metal de PTV Siltek | paquete de 2 | 2 |
| 11827310 | 1 mm | 120 mm | Revestimiento Silcosteel de PTV | paquete de 2 | 2 |
| 10651324 | 5 mm | 105 mm | Septum recto dividido | paquete de 5 | 5 |
| 10572075 | 3 mm | 105 mm | Septum recto dividido | paquete de 5 | 5 |
| 10455173 | 5 mm | 105 mm | Revestimiento recto sin división | paquete de 5 | 5 |
| 11827290 | 1 mm | 120 mm | Revestimiento recto PTV | 5 PCS | 5 |
| 10651914 | 2 mm | 120 mm | Revestimiento recto PTV | paquete de 5 | 5 |
| 10209964 | 2 mm | 120 mm | Septum de PTV con capa sinterizada | paquete de 5 | 5 |
| 10714847 | 1 mm | 120 mm | Septum de PTV con tres deflectores | 5 PCS | 5 |
| 11877350 | 0,75 mm | 105 mm | Revestimiento recto dividido/sin división | 5 PCS | 5 |
| 10732527 | 5 mm | 105 mm | Septum recto dividido | paquete de 25 | 25 |
| 10732147 | 3 mm | 105 mm | Septum recto dividido | paquete de 25 | 25 |
| 11520964 | 5 mm | 105 mm | Revestimiento recto sin división | paquete de 25 | 25 |
| 10619865 | 1 mm | 120 mm | Revestimiento recto PTV | paquete de 25 | 25 |
| 10690616 | 2 mm | 120 mm | Revestimiento recto PTV | paquete de 25 | 25 |
| 10147694 | 1 mm | 120 mm | Revestimiento de PTV, tres deflectores | paquete de 25 | 25 |
| 10416113 | 5 mm | 105 mm | FocusLiner con división | 5 PCS | 5 |
| 10300875 | 2 mm | 120 mm | Revestimiento del deflector de PTV (Siltek) | paquete de 5 | 5 |
| 10594465 | 3 mm | 105 mm | Revestimiento recto sin división (Siltek) | paquete de 5 | 5 |
| 10314273 | 5 mm | 105 mm | FocusLiner sin división | 5 PCS | 5 |
| 10751957 | 5 mm | 105 mm | Revestimiento de precisión sin división | paquete de 5 | 5 |
| 10764247 | 5 mm | 105 mm | FocusLiner con división | paquete de 25 | 25 |
| 10761957 | 5 mm | 105 mm | FocusLiner sin división | 25 PCS | 25 |
| 10053004 | 2 mm | 120 mm | Revestimiento recto de PTV (desactivado) | paquete de 2 | 5 |
| 10209174 | 2 mm | 120 mm | Septum de metal de PTV Siltek | paquete de 2 | 2 |
| 15237498 | 4 mm | 78,5 mm | Revestimiento dividido/sin división Mini-Lam | paquete de 5 | 5 |
| 15247498 | Enfermedad | Mezcla | Paquete de muestras con revestimiento mixto dividido/sin división | paquete de 5 | 5 |
| 10190553 | 3 mm | 105 mm | Revestimiento recto sin división | 5 PCS | 5 |
| 15458000 | 5 mm | 105 mm | Revestimiento recto directo | cada uno | 1 |
| 15488000 | 3 mm | 105 mm | Revestimiento recto dividido | cada uno | 1 |
| 15418010 | 3 mm | 105 mm | Revestimiento sin división | cada uno | 1 |
| 15448010 | 5 mm | 105 mm | Revestimiento sin división | cada uno | 1 |
| 15468000 | 5 mm | 105 mm | Revestimiento recto directo | paquete de 5 | 5 |
| 15498000 | 3 mm | 105 mm | Revestimiento recto dividido | paquete de 5 | 5 |
| 15428010 | 3 mm | 105 mm | Revestimiento sin división | paquete de 5 | 5 |
| 15408000 | 4 mm | 78,5 mm | Revestimiento de precisión | paquete de 5 | 5 |
| 15438000 | 1 mm | 78,5 mm | Revestimiento recto directo | paquete de 5 | 5 |
| 15457980 | 4 mm | 78,5 mm | Revestimiento dividido/sin división | paquete de 5 | 5 |
| 15487980 | 4 mm | 78,5 mm | Revestimiento recto dividido/sin división | paquete de 5 | 5 |
| 15417990 | 4 mm | 78,5 mm | Revestimiento sin división con junta cónica individual | paquete de 5 | 5 |
| 15447990 | 4 mm | 78,5 mm | Revestimiento sin división con junta cónica individual | paquete de 5 | 5 |
| 15477990 | 4 mm | 78,5 mm | Revestimiento sin división con doble junta cónica | paquete de 5 | 5 |
| 15458010 | 5 mm | 105 mm | Revestimiento sin división | paquete de 5 | 5 |
| 15488010 | 5 mm | 105 mm | Revestimiento de precisión | paquete de 5 | 5 |
| 15478000 | 5 mm | 105 mm | Revestimiento recto directo | paquete de 25 | 25 |
| 15408010 | 3 mm | 105 mm | Revestimiento recto dividido | paquete de 25 | 25 |
| 15438010 | 3 mm | 105 mm | Revestimiento sin división | paquete de 25 | 25 |
| 15468010 | 5 mm | 105 mm | Revestimiento sin división | paquete de 25 | 25 |
| 15447980 | 4 mm | 78,5 mm | Revestimiento dividido/sin división | cada uno | 1 |
| 15497990 | 4 mm | 78,5 mm | Revestimiento de precisión | cada uno | 1 |
| 15477980 | 4 mm | 78,5 mm | Revestimiento de entrada dividido/sin división | cada uno | 1 |
| 15428000 | 1 mm | 78,5 mm | Revestimiento recto directo | cada uno | 1 |
| 15407990 | 4 mm | 78,5 mm | Revestimiento sin división, junta cónica individual | cada uno | 1 |
| 15467990 | 4 mm | 78,5 mm | Revestimiento sin división, junta cónica doble | cada uno | 1 |
| 15437990 | 4 mm | 78,5 mm | Revestimiento sin división, junta cónica individual | cada uno | 1 |
| 15418000 | 4 mm | 78,5 mm | Revestimiento de precisión | paquete de 25 | 25 |
| 15467980 | 4 mm | 78,5 mm | Revestimiento dividido/sin división | paquete de 25 | 25 |
| 15497980 | 4 mm | 78,5 mm | Revestimiento recto dividido/sin división | paquete de 25 | 25 |
| 15448000 | 1 mm | 78,5 mm | Revestimiento recto directo | paquete de 25 | 25 |
| 15427990 | 4 mm | 78,5 mm | Revestimiento sin división con junta cónica individual | paquete de 25 | 25 |
| 15487990 | 4 mm | 78,5 mm | Revestimiento sin división con doble junta cónica | paquete de 25 | 25 |
| 15457990 | 4 mm | 78,5 mm | Revestimiento sin división con junta cónica individual | paquete de 25 | 25 |
| 15438020 | 2 mm | 120 mm | Revestimiento de PTV, deflectores concéntricos | cada uno | 1 |
| 15478010 | 5 mm | 105 mm | Revestimiento de precisión | cada uno | 1 |
| 15408020 | 5 mm | 105 mm | Revestimiento de precisión sin división | cada uno | 1 |
| 15640249 | 1 mm | 120 mm | Septum de PTV | paquete de 5 | 5 |
| 15448020 | 2 mm | 120 mm | Revestimiento de PTV con deflector | paquete de 5 | 5 |
| 15418020 | 5 mm | 105 mm | Revestimiento de precisión sin división | paquete de 5 | 5 |
| 15458020 | 2 mm | 120 mm | Revestimiento de PTV, deflectores concéntricos | paquete de 25 | 25 |
| 15498010 | 5 mm | 105 mm | Revestimiento de precisión | paquete de 25 | 25 |
| 15428020 | 5 mm | 105 mm | Revestimiento de precisión sin división | paquete de 25 | 25 |
| 15548813 | Enfermedad | Mezcla | Pack de revestimiento mixto | paquete de 5 | 5 |
| 16646912 | 4 mm | 78,5 mm | Revestimiento de ciclo de junta cónica doble | paquete de 5 | 5 |
| 30130381 | 2 mm | 120 mm | Revestimiento de PTV, Tenax TA | paquete de 5 | 1 |
Código de producto. 10489614
Marca: Thermo Scientific™ 453T4895
Descripción
Utilice los revestimientos de GC LinerGOLD de referencia para lograr exactitud, sensibilidad y precisión constantes en el análisis de cromatografía de gases (GC).
Utilice el estándar de referencia en cuanto a rendimiento y uniformidad de los revestimientos para GC. Los revestimientos de GC Thermo Scientific™ LinerGOLD™ proporcionan una mayor inercia, lo que aumenta la exactitud, la sensibilidad y la precisión en el análisis de cromatografía de gases (GC). Estos revestimientos de orificios de inyección suministran:
- Mayor precisión y sensibilidad en el análisis, lo que evita la pérdida de compuestos sensibles durante el análisis
- Menores límites de detección al analizar compuestos activos y sensibles
- Excelente reproducibilidad que proporciona confianza en los resultados a través de los revestimientos
- Alto nivel de rendimiento constante a lo largo del tiempo
Los revestimientos de GC LinerGOLD se han fabricado y probado para que pueda confiar en cada revestimiento instalado en su sistema GC.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 105 mm |
| Material de embalaje | Lana de cuarzo |
| Product Type | FocusLiner sin división |
| Diámetro interior (métrico) | 5 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.