Learn More
Thermo Scientific™ Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Optimice el rendimiento de los sistemas GC Agilent™ con nuestros revestimientos de puertos de inyección Thermo Scientific™ diseñados específicamente para instrumentos Agilent. Estos revestimientos de inyección, altamente desactivados y producidos para ofrecer tolerancias exigentes garantizan una reproducibilidad excepcional.
- Vidrio de borosilicato altamente desactivado
- Material de embalaje de lana de cuarzo
- D.I. × D.E. × L: 4 × 6,3 × 78,5 mm
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (aplicación) | Split |
| Cantidad | 5 |
| Longitud (métrico) | 78,5 mm |
| Material de embalaje | Lana de cuarzo |
| Product Type | Revestimiento con división/sin división con cuello de cisne embutido |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 6,3 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Orificio de inyección para GC |
| Material de revestimiento | Vidrio de borosilicato altamente desactivado |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.