Learn More
Thermo Scientific™ Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
Código de producto. 10279404 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,2 mm
2 mm
2 mm
2,3 mm
4 mm
5,2 mm
Product Type:
FAST FocusLiner dividido/sin división
Fast FocusLiner con división/sin división
FocusLiner dividido/sin división
Revestimiento Cyclosplitter
Revestimiento con división/sin división con cuello de cisne embutido
Revestimiento de cuello de cisne sencillo
Revestimiento dividido/sin división
Revestimiento dividido/sin división Fast FocusLiner con junta cónica individual
Revestimiento dividido/sin división FocusLiner con junta cónica individual
Revestimiento dividido/sin división con cuello de cisne embutido
Revestimiento dividido/sin división con doble junta cónica
Revestimiento dividido/sin división con junta cónica individual
Revestimiento recto directo
Revestimiento recto dividido para instrumentos Agilent
Revestimiento sin división con junta cónica individual
Septum recto dividido
Septum recto sin división
Cantidad:
5
25
Tamaño de la unidad:
25 PCS
5 PCS
paquete de 25
paquete de 5
Material de embalaje:
Lana de cuarzo
Ninguno
Sin embalaje
Código de producto. 10279404
Marca: Thermo Scientific™ 453A2292
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos revestimientos del orificio de inyección para optimizar el rendimiento de los instrumentos Agilent GC.
Optimice el rendimiento de los sistemas GC Agilent™ con nuestros revestimientos de puertos de inyección Thermo Scientific™ diseñados específicamente para instrumentos Agilent. Estos revestimientos de inyección, altamente desactivados y producidos para ofrecer tolerancias exigentes garantizan una reproducibilidad excepcional.
  • Vidrio de borosilicato altamente desactivado
  • Material de embalaje de lana de cuarzo
  • D.I. × D.E. × L: 4 × 6,3 × 78,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Split
Cantidad 25
Longitud (métrico) 78,5 mm
Product Type Revestimiento recto dividido para instrumentos Agilent
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Diámetro exterior (imperial) 6,3 mm
Para utilizar con (equipo) Orificio de inyección para GC
Material de revestimiento Vidrio de borosilicato altamente desactivado
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt