Learn More
Thermo Scientific™ Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
Código de producto. 10269594 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,2 mm
2 mm
2 mm
2,3 mm
4 mm
5,2 mm
Material de embalaje:
Lana de cuarzo
Ninguno
Sin embalaje
Product Type:
FAST FocusLiner dividido/sin división
Fast FocusLiner con división/sin división
FocusLiner dividido/sin división
Revestimiento Cyclosplitter
Revestimiento con división/sin división con cuello de cisne embutido
Revestimiento de cuello de cisne sencillo
Revestimiento dividido/sin división
Revestimiento dividido/sin división Fast FocusLiner con junta cónica individual
Revestimiento dividido/sin división FocusLiner con junta cónica individual
Revestimiento dividido/sin división con cuello de cisne embutido
Revestimiento dividido/sin división con doble junta cónica
Revestimiento dividido/sin división con junta cónica individual
Revestimiento recto directo
Revestimiento recto dividido para instrumentos Agilent
Revestimiento sin división con junta cónica individual
Septum recto dividido
Septum recto sin división
Cantidad:
5
25
Tamaño de la unidad:
25 PCS
5 PCS
paquete de 25
paquete de 5
Código de producto. 10269594
Marca: Thermo Scientific™ 453A2001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos revestimientos del orificio de inyección para optimizar el rendimiento de los instrumentos Agilent GC.
Optimice el rendimiento de los sistemas GC Agilent™ con nuestros revestimientos de puertos de inyección Thermo Scientific™ diseñados específicamente para instrumentos Agilent. Estos revestimientos de inyección, altamente desactivados y producidos para ofrecer tolerancias exigentes garantizan una reproducibilidad excepcional.
  • Vidrio de borosilicato altamente desactivado
  • Material de embalaje de lana de cuarzo
  • D.I. × D.E. × L: 4 × 6,3 × 78,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Split/Splitless
Cantidad 5
Longitud (métrico) 78,5 mm
Material de embalaje Ninguno
Product Type Revestimiento de cuello de cisne sencillo
Diámetro interior (métrico) 5,2 mm
Diámetro exterior (imperial) 6,3 mm
Para utilizar con (equipo) Orificio de inyección para GC
Material de revestimiento Vidrio de borosilicato altamente desactivado
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.