missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ING1 (Human) Matched Antibody Pair, Abnova™

Código de producto. 16016268
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad unitSize
16016268 1 Set 1 set
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16016268

Marca: Abnova H00003621AP21.1Set

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Matched Antibody Pair

Especificaciones

Antígeno ING1
Aplicaciones ELISA
Conjugado Unconjugated
génica inhibitor of growth family, member 1
Alias de gen p24ING1c/p33/p33ING1/p33ING1b/p47/p47ING1a
Símbolos de los genes ING1
Cantidad 1 Set
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3621
Incluye Antibody pair set content: 1. Capture antibody: rabbit MaxPab™ affinity purified polyclonal anti-ING1 (100 ug) 2. Detection antibody: mouse polyclonal anti-ING1 (40 ul) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Tipo de producto Ab Pair
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.