Learn More
Testo™ Termómetro infrarrojo con marcador de puntero láser y sonda de penetración para alimentos
Código de producto. 10769472
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +230 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10769472 De -50 °C a +230 °C 1 PCS
1 options
Código de producto. 10769472
Marca: Testo™ 0563 8284
Solo quedan null
Especificaciones
Tiempo de medición 0,5 s
Resolución 0,1 °C
Temperatura máxima 230 °C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +230 °C
Exactitud ±1,5 °C (de -20 a +100 °C), ±2 °C o 2 % de mv (intervalo restante)