Learn More
PEPperCHIP™ Micromatriz proteómica del virus de la gripe H1N1
Descripción
- Contenido de la micromatriz: A: hemaglutinina, B: proteína matriz 1, C: proteína matriz 2, D: nucleoproteína, E: proteína de exportación nuclear, F: neuraminidasa, G: proteína no estructural 1, H: proteína ácida de la polimerasa, I: proteína PB1-F2, J: proteína básica de la polimerasa 2, K: subunidad catalítica de ARN polimerasa dirigida por ARN
- Longitud/superposición de péptidos: 15 aa/12 aa
- Número de péptidos: 3555 péptidos impresos por duplicado y de control de HA, polio y c-Myc.
Especificaciones
Especificaciones
| Recubrimiento | PEPperSlide™ PEGMA/PMMA |
| Descripción | 1 copia de matriz por micromatriz |
| Cantidad | 1 portaobjetos |
| Método de fijación | Síntesis de péptidos combinatorios mediante impresión láser de aminoácidos |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015. |
| Color | Transparente |
| Estado normativo | RUO |
| Código de barras | Código de barras individual para cada micromatriz |
| Material | Vidrio microscópico |
| Mostrar más |