missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Influenza A H7N1 Antibody (InA334), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-50816AF405
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Influenza A H7N1 Monoclonal specifically detects Influenza A H7N1 in Virus samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
| Influenza A H7N1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with Influenza A/Netherlands/219/03 (strain H7N7). | |
| 0.25 mL | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
| ELISA | |
| InA334 | |
| ELISA | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido