missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Influenza A H7N1 Antibody (InA331) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP1-50815JF585
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Influenza A H7N1 Monoclonal antibody specifically detects Influenza A H7N1 in Virus samples. It is validated for ELISA,Sandwich ELISA,Direct ELISA
Especificaciones
| Influenza A H7N1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 585 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
| ELISA, Sandwich ELISA, Direct ELISA | |
| InA331 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with Influenza A/Netherlands/219/03 (strain H7N7). | |
| 0.25 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido