missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Influenza A H5 Monoclonal Antibody (D86J)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15362687 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15362687 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15362687

Marca: Invitrogen™ MA518212

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody is specific for the H5 protein and does not cross-react with other Influenza H types. Purity is >90%.

Haemagglutinin is an antigenic glycoprotein which allows viral attachment and entry into the cell. Sixteen subtypes of haemagglutinin (H1-H16) have been described, of which H1, H2 and H3 infect humans. H5 and H7 normally result in avian disease, with some highly pathogenic H5N1 strains causing 100% mortality in poultry. H5N1 has in some cases mutated to infect humans, with 60% mortality. Haemagglutinin H5 is from the Influenza A virus H5N1. Influenza A belongs to the Orthomyxoviridae family, and is a negative sense single-stranded RNA virus which results in respiratory disease. Haemagglutinin is one of the most medically relevant antigens on influenza as it is a target for antiviral drugs and antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Influenza A H5
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon D86J
Concentración 100 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Alias de gen Influenza H5; Influenza NP-A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Influenza A virus native protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.