Learn More
Invitrogen™ Influenza A H3N2 NP Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16348734
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16348734 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16348734
Marca: Invitrogen™ PA581749
Rabbit Polyclonal Antibody
This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). This antibody has specificity for Influenza A H3N2 Nucleoprotein/NP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Influenza A H3N2 NP
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant H3N2 Nucleoprotein/NP protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG