Learn More
Invitrogen™ Influenza A H1N3 HA Monoclonal Antibody (9A3D1)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17159175
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
17159175 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 17159175 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA529933
Mouse Monoclonal Antibody
This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). This antibody has specificity for H1N3 (A/duck/NZL/160/1976) HA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Influenza A H1N3 HA
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 9A3D1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
Alias de gen flu hemagglutinin; influenza hemagglutinin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant H1N3 HA protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1