Learn More
Invitrogen™ Influenza A H1N2 HA Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16378674
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16378674 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16378674
Marca: Invitrogen™ PA581689
Rabbit Polyclonal Antibody
This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). This antibody has specificity for H1N2 (A/swine/Guangxi/13/2006) HA/Hemagglutinin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Influenza A H1N2 HA
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
Alias de gen flu hemagglutinin; influenza hemagglutinin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant H1N2 (A/swine/Guangxi/13/2006) HA/Hemagglutinin protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG