Descripción
- Tampón de Sorensen (concentrado)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tampón Sorensens de 25 ml |
| Punto de ebullición | Approx. 100°C |
| Color | Transparente |
| pH | 6.8 |
| Forma física | Líquido |
| Formulación | Tampón Sorensens |
| Envase | Frasco |