Learn More
Hanna Instruments™ Infared Thermometer for the Food Industry
Código de producto. p-7115582
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 a 300 °C
Resolución:
1 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Resolución unitSize
11617290 De -10 a 300 °C 1 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11617290
Marca: Hanna Instruments™ HI9955100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Designed to provide non-intrusive surface temperature measurements. Hanna Instruments™ Infrared Thermometer for the Food Industry features a 1-second response time, a HOLD function, and a battery life indicator. There are two models, each offering a different measurement range and resolution.
El termómetro de infrarrojos para el sector alimentario es un medidor duradero que puede usarse en toda la industria alimentaria. La naturaleza no intrusiva del HI99551 es particularmente útil en la industria alimentaria, ya que supone un ahorro sustancial, puesto que deja los productos intactos, especialmente los sellados o preenvasados. Este tipo de medición no intrusiva también es útil cuando la temperatura de la superficie es alta, en lugares de difícil acceso o se deben cumplir los requisitos de higiene.
  • °C lectura: Las mediciones se muestran en una pantalla LCD clara y fácil de leer
  • Coeficiente óptico: Relación 3:1
  • Emisividad fija: Diseñado para medir la temperatura de objetos con emisividad de 0,95
  • Función HOLD: Congela la pantalla para que el usuario pueda grabar las lecturas cuando se toman en lugares difíciles de alcanzar
  • Sistema de prevención de problemas con la batería (BEPS): Apaga el medidor cuando la carga de la batería es demasiado baja como para emitir una medición precisa
  • Indicador de batería baja: La señal de advertencia parpadea cuando la batería el nivel está por debajo de 10 %
Garantía
2 años
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 143 × 80 × 38 mm
Para utilizar con (aplicación) Para medir las temperaturas de la superficie en el sector alimentario
Tiempo de medición Tiempo de respuesta del sensor de IR: 1 seg
Tipo de sonda Coeficiente óptico del sensor de IR: 3:1 (relación entre la distancia y el diámetro objetivo)
Resolución 1 °C
Peso (imperial) 11,3 oz
Peso (métrico) 320 g
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 a 300 °C
Duración de la batería 150 h
Batería, tipo 9 V
Exactitud ±2 % de lectura o ±2 °C