Learn More
Hanna Instruments™ Termómetro de infrarrojos, sin contacto
Código de producto. 10692692
Click to view available options
Pantalla:
LCD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10692692
Marca: Hanna Instruments™ HI9955000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporciona una medición de la temperatura superficial no invasiva. El termómetro de infrarrojos sin contacto Hanna Instruments™ es útil con productos que están sellados/pre-envueltos, cuando la temperatura de la superficie es alta, para lugares difíciles de alcanzar o para limitar el contacto debido a requisitos de higiene.
El termómetro de infrarrojos digital HI 99550 incluye una correa de muñeca y cuenta con un diseño ergonómico para una mayor facilidad de uso. El rápido tiempo de respuesta y la función HOLD lo hacen particularmente atractivo para pruebas repetitivas en fábrica o en la línea de producción. El HI 99550 es muy práctico, con un tiempo de respuesta instantáneo, lo que puede traducirse en un ahorro sustancial.
Para medir la temperatura, simplemente apunte al producto o al punto y mantenga pulsada la tecla de medición. El valor medido se mostrará inmediatamente en la pantalla LCD.
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 143 × 80 × 38 mm
Poder de emisión 0,95
Rango de humedad Máximo 95 %
Incluye Pila y manual de instrucciones
Tiempo de medición 1 s
Resolución 1 °C
Peso (imperial) 11,3 oz
Peso (métrico) 320 g
Duración de la batería 150 h
Batería, tipo 9 V
Exactitud ±2 % de lectura o ±2 °C
Pantalla LCD