Learn More
Masterflex™ Válvulas de control en línea inertes
Descripción
- Válvula de control de salida en línea inerte
- Ningún componente metálico permite una trayectoria de flujo inerte
- No tienen lugar fugas de flujo de retorno a una contrapresión de 0 a 6,89 bar (0 a 100 psi)
- Ideal para aplicaciones de alta pureza y baja presión
- Cero mantenimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Material | EPDM, PEEK |
| Conexión | UNF 28 de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
| Puerto de salida | UNF 28 de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
| Presión máxima | 100 psi |
| Tipo de producto | Válvula de control de salida en línea inerte |