missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Con entrada y salida de gas
- No junto con el orificio de acceso o la opción de iluminación interior
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conexión de gas inerte: con entrada y salida de gas, Ø 10 mm, incl. medidas adicionales para la mayor impermeabilidad posible al gas; no en combinación con el puerto de acceso o la opción de iluminación interior |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER FD 115 |
| Material | Acero |
| Tipo | Accesorio, conexión de gas |
| Diámetro (imperial) | 0.4 in. |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?