Learn More
Oakton™ Multímetros digitales industriales Digi-Sense™
Código de producto. p-7114283
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Multímetro digital
Multímetro digital con RMS real
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
15890046 Multímetro digital con RMS real cada uno
15880046 Multímetro digital cada uno
2 options
Código de producto. 15890046
Marca: Oakton™ 2025054
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Cables de prueba, batería de 9 V, sonda de temperatura tipo K y maletín de transporte.
Maneje trabajos de alta resistencia con una carcasa sólida, resistente a impactos y con clasificación IP67.
  • Clasificaciones de seguridad CAT III 600 V y CAT III 1000 V
  • Protección resistente al polvo y al agua
  • Pantalla brillante con retroiluminación con dígitos altos de 27,94 mm (1,1 pulgadas); cuenta hasta 4000
  • Detector de tensión sin contacto integrado
  • Plástico moldeado doble resistente a impactos
  • Mantenga pulsado el botón para sondear sin ver continuamente la pantalla
  • Los modelos incluyen dos fusibles de acción rápida para los terminales de la sonda para evitar lesiones en caso de sobrecarga
Garantía
2 años
Especificaciones
Tipo de producto Multímetro digital con RMS real
Para utilizar con (equipo) Electrical Equipment
Longitud (imperial) 7,1875 in
Longitud (métrico) 18,2 cm
Tensión 1000 V
Exactitud Corriente de CA: ±1,8 %; capacitancia: ±3,0%
Amperaje De 0 a 10 A (CA/CC)
Certificaciones/conformidad CAT III 1000 V, grado de contaminación 2, CAT IV 600 V
Color Azul/gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 18,2 x 8,2 x 5,5 cm
Para utilizar con (aplicación) Eléctrico, industrial, de laboratorio, HVAC e I+D.
Altura (imperial) 2,1875 in
Altura (métrico) 5,5 cm
Hertz 10 MHz
Incluye Cables de prueba, batería de 9 V, sonda de temperatura tipo K y maletín de transporte.
Intervalo de temperatura (imperial) De −4 °F a 1400 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De−20 ° a +760 °C
Anchura (imperial) 3,25 in
Anchura (métrico) 8,2 cm