Learn More
Buerkle™ Cubo industrial
Código de producto. 11395970 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Capacidad (métrico):
9 l
17 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize Capacidad (métrico)
11395970 1 PCS -
10526550 1 PCS 9 l
11375670 1 PCS 17 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11395970 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 23081200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cestillo industrial para el transporte, la decantación y la mezcla. Vaciado seguro con boquilla ancha. Asa de metal.
  • LLDPE, blanco
  • Con escala de litros, graduación de 1000 ml
  • Con boquilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo
Graduaciones 1000 mL
Material LLDPE
Esterilizables en autoclave No
Capacidad (imperial) 3,17 gal
Color Blanco
Diámetro exterior (métrico) 300 mm
Para utilizar con (equipo) Aptos para su uso con productos alimenticios
Material del mango metálica
Altura (métrico) 280 mm
Incluye Asa
Cantidad 1 unidad