Learn More
Buerkle™ Cubo industrial
Código de producto. 11375670 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 l
17 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11375670 17 l 1 PCS
10526550 9 l 1 PCS
11395970 - 1 PCS
3 options
Código de producto. 11375670
Marca: Buerkle™ 23081700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cestillo industrial para el transporte, la decantación y la mezcla. Vaciado seguro con boquilla ancha. Asa de metal.
  • LLDPE, blanco
  • Con escala de litros, graduación de 1000 ml
  • Con boquilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo
Capacidad (métrico) 17 l
Material LLDPE
Esterilizables en autoclave No
Capacidad (imperial) 4,49 gal
Color Blanco
Diámetro exterior (métrico) 340 mm
Para utilizar con (equipo) Aptos para su uso con productos alimenticios
Material del mango metálica
Altura (métrico) 310 mm
Incluye Asa
Cantidad 1 unidad