Learn More
Buerkle™ Cubo industrial
Código de producto. 10526550 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 l
17 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10526550 9 l 1 PCS
11395970 - 1 PCS
11375670 17 l 1 PCS
3 options
Código de producto. 10526550
Marca: Buerkle™ 23080900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cestillo industrial para el transporte, la decantación y la mezcla. Vaciado seguro con boquilla ancha. Asa de metal.
  • LLDPE, blanco
  • Con escala de litros, graduación de 1000 ml
  • Con boquilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Cubo industrial
Capacidad (métrico) 9 l
Material LLDPE
Esterilizables en autoclave No
Color Blanco
Diámetro exterior (métrico) 280 mm
Para utilizar con (equipo) Aptos para su uso con productos alimenticios
Material del mango metálica
Altura (métrico) 250 mm
Incluye Asa
Cantidad 1 unidad
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.