missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Indotecan, MedChemExpress

Código de producto. 16493527
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Artikelnummer. Cantidad unitSize
16493527 50 mg 50 miligramos
16467508 10 mg 10 miligramos
16459987 5 mg 5 miligramos
16447466 100 mg 100 miligramos
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16493527

Marke: Medchem Express HY18351

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Indotecan (LMP-400) is a potent topoisomerase 1(Top1) inhibitor with IC50 values of 300, 1200, 560 nM for P388, HCT116, MCF-7 cell lines, respectively.

Indotecan (LMP-400) is a potent topoisomerase 1(Top1) inhibitor with IC50 values of 300, 1200, 560 nM for P388, HCT116, MCF-7 cell lines, respectively.

Spezifikation

Nombre del producto químico o material Indotecan
CAS 915303-09-2
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H26N2O7
Cantidad 50 mg
Sinónimo LMP-400 NSC-724998
Información de solubilidad DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C1C2=CC(OC)=C(OC)C=C2C3=C(C(C=C(OCO4)C4=C5)=C5C3=O)N1CCCN6CCOCC6
Peso molecular (g/mol) 478.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.49
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.