Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indometacina
Código de producto. p-7077709 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
15462202 5 g 5 g
15472202 25 g 25 g
15482202 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 15462202
Marca: Thermo Scientific Chemicals 458030050
Solicitar formato a granel o personalizado
La indometacina, n.° de CAS 53-86-1, es un antiinflamatorio no esteroideo basado en indoles (AINE).
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La indometacina es un AINE sintético de la familia de indoles que inhibe la ciclooxigenasa y reduce la liberación de prostaglandina y de pirógenos
•La indometacina puede suprimir el transportador resistente a varios fármacos y, por lo tanto, aumentar la eficacia de los antineoplásicos
•La indometacina activa las fosfatasas que inhiben las vías de señalización asociadas con la migración y proliferación de células cancerosas
Aplicaciones
• La indometacina se puede utilizar para el estudio de laboratorio de la proliferación de células cancerosas, la tumorigénesis y las interacciones farmacológicas
• La indometacina se puede utilizar para el estudio de laboratorio del efecto de inhibir el transportador de resistencia a varios fármacos o para la reducción de la señalización de supervivencia en las células a través de la supervivencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-86-1
Fórmula molecular C19H16ClNO4
Peso molecular (g/mol) 357.79
Clave InChI CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
PubChem CID 3715
ChEBI CHEBI:49662
Nombre IUPAC ácido 2-[1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metilindol-3-il]acético
SMILES CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indomethacin
Punto de fusión 155.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (100°C, 2 h, 5 mm Hg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.79
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Indomethacin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.