Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indometacina
Código de producto. 15472202 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
15472202 25 g 25 g
15462202 5 g 5 g
15482202 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 15472202
Marca: Thermo Scientific Chemicals 458030250
Solicitar formato a granel o personalizado
La indometacina, n.° de CAS 53-86-1, es un antiinflamatorio no esteroideo basado en indoles (AINE).
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La indometacina es un AINE sintético de la familia de indoles que inhibe la ciclooxigenasa y reduce la liberación de prostaglandina y de pirógenos
•La indometacina puede suprimir el transportador resistente a varios fármacos y, por lo tanto, aumentar la eficacia de los antineoplásicos
•La indometacina activa las fosfatasas que inhiben las vías de señalización asociadas con la migración y proliferación de células cancerosas
Aplicaciones
• La indometacina se puede utilizar para el estudio de laboratorio de la proliferación de células cancerosas, la tumorigénesis y las interacciones farmacológicas
• La indometacina se puede utilizar para el estudio de laboratorio del efecto de inhibir el transportador de resistencia a varios fármacos o para la reducción de la señalización de supervivencia en las células a través de la supervivencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53-86-1
Fórmula molecular C19H16ClNO4
Peso molecular (g/mol) 357.79
Clave InChI CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
PubChem CID 3715
ChEBI CHEBI:49662
Nombre IUPAC ácido 2-[1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metilindol-3-il]acético
SMILES CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Indomethacin
Punto de fusión 155.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (100°C, 2 h, 5 mm Hg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.79
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indomethacin
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Gefahrenhinweis
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.