Learn More
Indol-6-carbonitrilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364536
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364536 250 mg 250 miligramos
11344536 1 g 1 g
11354536 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11364536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20099.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 15861-36-6 | C9H6N2 | 142.161 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15861-36-6
Fórmula molecular C9H6N2
Peso molecular (g/mol) 142.161
Número MDL MFCD00016732
Clave InChI SZSZDBFJCQKTRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-cyanoindole, 6-indolecarbonitrile, indole-6-carbonitrile, 6-cyano-1h-indole, indole-6-cyano, 6-cyano-indole, 6-indole carbonitrile, pubchem7239, cyanoindole-6, 1h-indol-6-yl cyanide
PubChem CID 85146
Nombre IUPAC 1H-indol-6-carbonitrilo
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-6-carbonitrile
Punto de fusión 128°C to 132°C
Olor Odorless
Cantidad 250 mg
Beilstein 116502
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.16
Porcentaje de pureza ≥98%