missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido indol-3-acético, 99,2 %, MP Biomedicals™

Código de producto. p-4404407 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11318869 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11318869 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210203705

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 87-51-4
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.19
Número MDL MFCD00005636
Clave InChI SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a
PubChem CID 802
ChEBI CHEBI:16411
Nombre IUPAC Ácido 2-(1H-indol-3-il)acético
SMILES OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Indole-3-acetic acid
Nombre de nota Molecular biology and Cell biology
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 0.992
Forma física Polvo
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.