Learn More
Molecular Probes™ Indo-1, AM, cell permeant
Descripción
Indo-1, AM es un indicador de calcio intracelular de alta afinidad (Kd ∼ 0,23 μM) que es radiométrico y excitable mediante luz UV. Esta forma de acetoximetil (AM) éster es útil para la carga intracelular no invasiva. Está disponible en un envase especial (I-1223) y en forma de solución de dimetilsulfóxido (DMSO) (I-1226).
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Viabilidad y proliferación celulares, Citometría de flujo |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, Microfotómetro, Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Indicador de calcio |
| Tipo de colorante | A base de colorantes fluorescentes |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |