Learn More
Wheaton™ Cacillos estériles envasados individualmente
Código de producto. 16671784 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
100 mL
250 mL
Color:
Azul
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
16671784 100 mL Azul paquete de 50
16651784 30 mL Azul paquete de 50
16661784 30 mL Transparente paquete de 50
16681784 100 mL Transparente paquete de 50
16691784 250 mL Azul paquete de 50
16601794 250 mL Transparente paquete de 50
6 options
Código de producto. 16671784
Marca: Wheaton™ 327135
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para la recogida y el transporte seguros de muestras en un solo recipiente, elimina el riesgo de contaminación cruzada.
  • Disponibles en 3 tamaños: 30 ml, 100 ml y 250 ml
  • Cumple con los requisitos de la industria alimentaria y la farmacéutica
  • Probado de acuerdo con la norma BS EN 14254 para un rendimiento seguro y sin fugas
  • Mango desmontable fácilmente tras la recogida de muestras para facilitar el transporte
  • La longitud del mango se adapta a la mayoría de aplicaciones de muestreo
  • Opciones en poliestireno transparente y azul
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Envasadas individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cacillo
Descripción En envase individual
Material del cierre metálica
Capacidad (métrico) 100 mL
Color Azul
Cantidad 50/Paq.
Longitud (métrico) 385 mm