Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase M1
Código de producto. 15505189 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
15505189 5 kg 1 unidad
15565139 1 g 1 unidad
15565159 50 g 1 unidad
15565179 2 kg 1 unidad
15585149 10 g 1 unidad
15585169 500 g 1 unidad
15585189 10 kg 1 unidad
15545149 5 g 1 unidad
15545169 200 g 1 unidad
15525179 1 kg 1 unidad
15525159 20 g 1 unidad
15505169 100 g 1 unidad
15505149 2 g 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15505189
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Úselas con instrumentos de pesaje de clase III de precisión media. Las pesas de calibración de acero inoxidable de clase M1 de Fisherbrand™ son ideales para la verificación o calibración de pesas de clase M2.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase M1.
  • En cumplimiento con la OIML R111
Especificaciones
Clasificación M1
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 5 kg
Masa 5 kg
Forma Cilíndrico