Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase F2 con certificado
Código de producto. 15555139 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
15555139 1 g 1 unidad
15535169 200 g 1 unidad
15535149 5 g 1 unidad
15575149 10 g 1 unidad
15575169 500 g 1 unidad
15575189 10 kg 1 unidad
15595139 2 g 1 unidad
15595159 100 g 1 unidad
15595179 5 kg 1 unidad
15555159 50 g 1 unidad
15555179 2 kg 1 unidad
15515179 1 kg 1 unidad
15515159 20 g 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15555139
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Uso con instrumentos de pesaje de clase II de alta precisión Las pesas de calibración de acero inoxidable de clase F2 de Fisherbrand™ también están destinadas para su uso en transacciones comerciales importantes, tales como las que involucran piedras y metales preciosos.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase F2
  • Pesas destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase M1 y posiblemente de clase M2
  • Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
  • En cumplimiento con la OIML R111
Especificaciones
Clasificación F2
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 1 g
Masa 1 g
Forma Cilíndrico