Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase F1
Código de producto. 15575059 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
15575059 5 kg 1 unidad
15565049 1 g 1 unidad
15535059 200 g 1 unidad
15545059 500 g 1 unidad
15595049 10 g 1 unidad
15575049 2 g 1 unidad
15585049 5 g 1 unidad
15545189 10 kg 1 unidad
15555059 1 kg 1 unidad
15565059 2 kg 1 unidad
15525059 100 g 1 unidad
15515059 50 g 1 unidad
15505059 20 g 1 unidad
13 options
Código de producto. 15575059
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibre las masas de los instrumentos de pesaje de clase II y III. Las pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable de clase F1 de Fisherbrand™ están destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F2 y para su uso con instrumentos de pesaje de precisión especial.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase F1
  • En cumplimiento con la OIML R111
Especificaciones
Clasificación F1
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 5 kg
Masa 5 kg
Forma Cilíndrico